Få mere at vide
Ethylendiamin, 99%
Artikelnummer. 10741784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10741784 10 L Plast tromle 10 L
10244960 5 mL Glasflaske 5ml
10417880 1 L Glasflaske -
10182430 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10741784 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118420100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2310.00 DKK
    1933.65 DKK / 10 L
    Spare 376.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-15-3
Molekylær formel C2H8N2
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00008204
InChI nøgle PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
PubChem CID 3301
ChEBI CHEBI:30347
IUPAC navn ethan-1,2-diamin
SMIL NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine
Smeltepunkt 11,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8980g/mL
Kogepunkt 117,0 °C til 118,0 °C
Flammepunkt 38 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel H2NCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1,4555 til 1,4575
Mængde 10 L
Beilstein 04, 230
Fieser 01,372; 04,231; 13,157
Merck Index 15, 3849
Specifik vægtfylde 0.898
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselig i alkohol, let opløselig i ether, opløselig i benzen
Viskositet 1,6 mPa (20 °C)
Formel vægt 60.1
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Flydende, dampende i luften