Få mere at vide
Ethylendiamin, 99+%
Artikelnummer. 10593191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10593191 250 mL Glasflaske 250ml
10328310 1 L Glasflaske 1 L
10514474 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10593191 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 220422500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    288.06 DKK
    259.65 DKK / 250ml
    Spare 28.41 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 107-15-3 | C2H8N2 | 60,10 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-15-3
Molekylær formel C2H8N2
Molekylvægt (g/mol) 60.10
MDL nummer MFCD00008204
InChI nøgle PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, 1,2-diaminoethane, ethylene diamine, ethylenediamine, dimethylenediamine, edamine, 1,2-ethylenediamine, aethaldiamin, aethylenediamin
PubChem CID 3301
ChEBI CHEBI:30347
IUPAC navn ethan-1,2-diamin
SMIL NCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenediamine
Smeltepunkt 11,0 °C
Tæthed 0.8980g/mL
Kogepunkt 117,0 °C til 118,0 °C
Flammepunkt 38 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1,4555 til 1,4575
Mængde 250 mL
Beilstein 04, 230
Fieser 01,372; 04,231; 13,157
Merck Index 15, 3849
Specifik vægtfylde 0.898
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselig i alkohol, let opløselig i ether, opløselig i benzen
Viskositet 1,6 mPa (20 °C)
Formel vægt 60.1
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Liquid, Fuming In Air
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.