Få mere at vide
Ethylenbis(triphenylphosphin)platin(0), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10753413 250 mg Glasflaske 250mg
10089021 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753413 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 369362500
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 12120-15-9 | C38H34P2Pt | 747.72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12120-15-9
Molekylær formel C38H34P2Pt
Molekylvægt (g/mol) 747.72
MDL nummer MFCD00012028
InChI nøgle RZUASTIKPBCXPU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn ethen bis(triphenylphosphan) platin
SMIL [Pt].C=C.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenebis(triphenylphosphine)platinum(0)
Smeltepunkt 127.0°C to 131.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (ex Pt)
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(C6H5)3P]2Pt[H2C=CH2]
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 747.73
Procent renhed 98%