Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylenebis(oxyethylenenitrilo)tetraacetic acid |
| Smeltepunkt | 240,0 °C til 245,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | >200 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | [-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 04, IV, 2433 |
| Vis mere |