Få mere at vide
Ethylenebis(isothiouronium bromide), 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11336996
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11336996 100 g 100g
11316996 5 g 5g
11326996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11336996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06784.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6943-65-3
Molekylær formel C4H12Br2N4S2
Molekylvægt (g/mol) 340.096
MDL nummer MFCD00035055
InChI nøgle VABTXEYLYWGJRB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylenediisothiouronium dibromide, ethylene diisothiouronium dibromide, ethylenediisothiourea dihydrobromide, ethylene diisothiourea dihydrobromide, pseudourea, 2,2-ethylenedithiodi-, dihydrobromide, 2,2'-ethylenebisisothiouronium dibromide, carbamimidothioic acid, 1,2-ethanediyl ester, dihydrobromide, ethylenebis isothiouronium bromide, 2,2'-ethylene-bis-2-thiopseudourea , dihydrobromide, pseudourea, 2,2'-ethylenebis 2-thio-, dihydrobromide
PubChem CID 81370
IUPAC navn 2-carbamimidoylsulfanylethyl carbamimidothioate;dihydrobromide
SMIL C(CSC(=N)N)SC(=N)N.Br.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylenebis(isothiouronium bromide)
Smeltepunkt 224°C to 226°C
Mængde 100 g
Beilstein 3914616
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 340.09
Procent renhed 98%