missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethylene Urea-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyleneurea-d4 |
| CAS | 62740-68-5 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C3 2H4 H2 N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Ethylene Urea D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C1([2H])NC(=O)NC1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4,4,5,5-tetradeuterioimidazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.12 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?