Få mere at vide
Ethylen thiourea, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326847
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30326847 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30326847 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13330000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene thiourea
CAS 96-45-7
Analyt- eller komponentnavne Ethylene thiourea
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C3 H6 N2 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
SMIL S=C1NCCN1
IUPAC navn Imidazolidin-2-thione
Molekylvægt (g/mol) 102.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 102,0252 g/mol