Få mere at vide
Ethylene Terephthalate Linear Trimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene Terephthalate Linear Trimer |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C32H30O14/c33-13-15-41-27(35)21-1-5-23(6-2-21)29(37)43-17-19-45-31(39)25-9-11-26(12-10-25)32(40)46-20-18-44-30(38)24-7-3-22(4-8-24)28(36)42-16-14-34/h1-12,33-34H,13-20H2 |
| Formel vægt | 638.1636 |
| Procent renhed | >95% |