Få mere at vide
Ethylene oxide 50000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327202
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30327202 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30327202 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA15786500DI50K
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxirane
CAS 75-21-8
Analyt- eller komponentnavne Oxirane
Forsendelsestilstand -18°C
Molekylær formel C2 H4 O
Koncentration 50000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Oxirane, Ethylene oxide
InChI formel InChI=1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
SMIL C1CO1
IUPAC navn oxirane
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 44.05
Mængde 1 ml
Formel vægt 44.0262 g/mol