Få mere at vide
Ethylene Oxide 1000 μg/mL in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Oxirane |
| CAS | 75-21-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Oxirane |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C2 H4 O |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Oxirane, Ethylene oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2 |
| SMIL | C1CO1 |
| Vis mere |