Få mere at vide
Ethylene Oxide 1000 μg/mL in Triacetin, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310640
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310640 5 x 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30310640 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGS09010401TN
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Oxirane
CAS 75-21-8
Analyt- eller komponentnavne Oxirane
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C2 H4 O
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Oxirane, Ethylene oxide
InChI formel InChI=1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
SMIL C1CO1
IUPAC navn oxirane
Opløsningsmiddel eller Matrix Triacetin
Molekylvægt (g/mol) 44.05
Mængde 5 x 1 ml
Formel vægt 44.0262 g/mol