Få mere at vide
Ethylene Glycol, Technical, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120432 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
Artikelnummer. 15690690
Brand: Honeywell Research Chemicals 037701L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Technical, suitable as anti-freezing agent (with corrosion-inhibitor), blue
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethane-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol
Smeltepunkt -20°C
Farve Blue
Tæthed 1.113g/mL at 25°C
Kogepunkt 195°C to 198°C
Mængde 1 L
Eksplosionsgrænse 0.153
Flammepunkt 111°C (231.8°F)
Tændingspunkt 752°F
Emballage Poly Bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks n20/D 1.431(lit.)
Lineær formel HOCH2CH2OH
Damptryk 0.08mmHg (20°C)
FN nummer UN3082
Beilstein 505945
Formel vægt 62.07g/mol
Grad Technical
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanediol; ethyleneglycol; Sodium 2-ethylhexanoate