Få mere at vide
Ethylenglycol, Teknisk, Solstice
Artikelnummer. 15600700
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15600700 5 L Poly flaske 5 L
15690690 1 L Polyflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15600700 Leverandør Fluka Leverandørnr. 037705L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00 DKK
    769.92 DKK / 5 L
    Spare 185.08 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Technical, suitable as anti-freezing agent (with corrosion-inhibitor), blue
  • Kemikalier, der ikke har en fastlagt standard for kvalitet og urenhedsniveauer eller for produkter, hvor renheden er <90 %
  • Variation i farve og fysisk form er mulig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol
Smeltepunkt -20 °C
Farve Blå
Tæthed 1,113 g/ml ved 25 °C
Mængde 5 L
Eksplosionsgrænse 0.153
Flammepunkt 111 °C (231,8 °F)
Tændingspunkt 752 °F
Emballage Poly flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.431 (bogstaveligt)
Lineær formel HOCH2CH2OH
Damptryk 0,08 mmHg (20 °C)
FN nummer UN3082
Beilstein 505945
Kogepunkt 195 °C til 198 °C
Formel vægt 62,07 g/mol
Grad Teknisk
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanediol; ethyleneglycol; Sodium 2-ethylhexanoate