Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol |
| Smeltepunkt | -13 °C (litteratur) |
| Navn note | Reagenskvalitet, ≥99% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Tæthed | 1,113 g/ml ved 25 °C (lit.) |
| Mængde | 4 x 2.5 L |
| Flammepunkt | 111 °C |
| Emballage | Poly flaske |
| Lineær formel | HOCH2CH2OH |
| Beilstein | 505945 |
| Vis mere |