Få mere at vide
Ethylenglycol, reagenskvalitet,≥ 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15680960 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Emballage:
Metal Drum
Poly Bottle
Poly flaske
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
225kg
30kg
5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15680960 30 kg Rustfri stål dåse 30kg
15600970 500 mL Poly Bottle 500ml
15630960 1 L Poly flaske 1 L
15640960 2.5 L Poly flaske 2.5 L
15620970 6 x 500 mL Poly Bottle Pakke med 6
15610970 5 L Poly flaske 5 L
15690960 4 x 2.5 L Poly flaske Pakke med 4
15650960 20 L Rustfri stål dåse 20 L
15670960 225 kg Metal Drum 225kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15680960 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 10246630KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol
Smeltepunkt -13°C (literature)
Navn note Reagent Grade, ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 1.113 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 30 kg
Flammepunkt 111°C
Emballage Rustfri stål dåse
Lineær formel HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Kogepunkt 197°C
Formel vægt 62.07
Procent renhed >99%
Grad Reagens