Få mere at vide
Ethylenglycol, reagenskvalitet,≥ 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15670960 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Emballage:
Metal Drum
Poly Bottle
Poly flaske
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
225kg
30kg
5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Product Code. 15670960
Brand: Honeywell Research Chemicals 102466225KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethane-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol
Smeltepunkt -13°C (literature)
Navn note Reagent Grade, ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 1.113 g/mL at 25 °C(lit.)
Kogepunkt 197°C
Mængde 225 kg
Eksplosionsgrænse 0.153
Flammepunkt 111°C
Tændingspunkt 752°F
Emballage Metal Drum
Lineær formel HOCH2CH2OH
Damptryk 0.08mmHg (20°C)
FN nummer UN3082
Beilstein 505945
Opløselighedsinformation Miscible in water
Formel vægt 62.07
Procent renhed >99%
Grad Reagent