Få mere at vide
Ethylenglycol, reagenskvalitet,≥ 99 %, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Emballage:
Metal Drum
Poly Bottle
Poly flaske
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
225kg
30kg
5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
Beskrivelse
- ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol |
| Smeltepunkt | -13°C (literature) |
| Navn note | Reagent Grade, ≥99% |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Tæthed | 1.113 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kogepunkt | 197°C |
| Mængde | 20 L |
| Flammepunkt | 111°C |
| Emballage | Rustfri stål dåse |
| Lineær formel | HOCH2CH2OH |
| Vis mere |