Få mere at vide
Ethylenglycol, reagenskvalitet, ≥99%, Solstice
Artikelnummer. 15630960
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 500 mL
20 L
30 kg
4 x 2.5 L
225 kg
Emballage:
Metal Tromme
Poly flaske
Polyflaske
Rustfri stål dåse
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
225kg
30kg
5 L
500ml
Pakke med 4
Pakke med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15630960 1 L Poly flaske 1 L
15600970 500 mL Polyflaske 500ml
15640960 2.5 L Poly flaske 2.5 L
15620970 6 x 500 mL Polyflaske Pakke med 6
15610970 5 L Poly flaske 5 L
15690960 4 x 2.5 L Poly flaske Pakke med 4
15650960 20 L Rustfri stål dåse 20 L
15680960 30 kg Rustfri stål dåse 30kg
15670960 225 kg Metal Tromme 225kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15630960 Leverandør Fluka Leverandørnr. 1024661L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00 DKK
    608.55 DKK / 1 L
    Spare 146.45 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Reagenskvalitet,≥ 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol
Smeltepunkt -13 °C (litteratur)
Navn note Reagenskvalitet, ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Tæthed 1,113 g/ml ved 25 °C (lit.)
Mængde 1 L
Flammepunkt 111 °C
Emballage Poly flaske
Lineær formel HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Kogepunkt 197 °C
Formel vægt 62.07
Procent renhed >99%
Grad Reagens
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanediol