Få mere at vide
Ethylene glycol, Reagent Grade, ≥99%, Honeywell™
Artikelnummer. 16655733 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
:
25 kg
Artikelnummer. 16655733
Brand: Honeywell Research Chemicals 10246625KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol
Smeltepunkt -12°C
CAS 107-21-1
Farve Colorless
CAS Max % 1
Tæthed 1.11 g/cm3 (20°C)
Kogepunkt 197°C
Mængde 25 kg
Flammepunkt 111°C
Molekylær formel C2H6O2
Lineær formel HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Synonym 1,2-Ethanediol
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCO
IUPAC navn ethane-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 62.07
Grad Reagent