Få mere at vide
Ethylene glycol, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16605733
Skift visning
30 kg
Artikelnummer.
16605733 30 kg
1 options
Artikelnummer. 16605733 Leverandør Honeywell Riedel-de Haën Leverandørnr. 0375030KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7639.05 DKK
    6468.87 DKK / 30kg
    Spare 1170.18 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol
Smeltepunkt -12°C
CAS 107-21-1
Farve Farveløs
CAS Max % 1
Tæthed 1.11 g/cm3 (20°C)
Mængde 30 kg
Flammepunkt 111°C
Molekylær formel C2H6O2
Lineær formel HOCH2CH2OH
Beilstein 505945
Synonym 1,2-Ethanediol
Kogepunkt 197°C
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL OCCO
IUPAC navn ethan-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 62.07
Grad Farmakopé