Få mere at vide
Ethylenglycol, puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-7120431
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
5 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15660690
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 03750250ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol
pH Neutral
Smeltepunkt -12°C
Navn note Reag. Ph. Eur.
Farve Farveløs
Tæthed 1.113g/mL at 25°C
Kogepunkt 197°C
Mængde 250 mL
Eksplosionsgrænse 0.153
Flammepunkt 111°C (231.8°F)
Tændingspunkt 752°F
Emballage Poly flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.431
Lineær formel HOCH2CH2OH
Damptryk 0.08mmHg (20°C)
FN nummer UN3082
Beilstein 505945
Formel vægt 62.07g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethylene glycol