Få mere at vide
Ethylenglycol, puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™ Artikelnummer.: 15670690
compliance-icons compliance-icons
Ethylenglycol, puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15670690
5 L, Poly flaske, 5 L
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
5 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15670690
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 037505L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen har over 200 års historie med at producere højrent kemikalier
  • Det er det førende mærke, der tilbyder opløsningsmidler med høj renhed til dedikerede applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescolVis mereVis mindre
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol
pH Neutral
Smeltepunkt -12°C
Navn note Reag. Ph. Eur.
Farve Farveløs
Tæthed 1.113g/mL at 25°C
Kogepunkt 197°C
Mængde 5 L
Eksplosionsgrænse 0.153
Flammepunkt 111°C (231.8°F)
Tændingspunkt 752°F
Emballage Poly flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.431
Lineær formel HOCH2CH2OH
Damptryk 0.08mmHg (20°C)
FN nummer UN3082
Beilstein 505945
Formel vægt 62.07g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad puriss. pa
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerN0330 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato06/04/2023 Artikelnummer03750-1L,03750-250ML,03750-5L,03750-6X1L
PartinummerM3500 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/03/2023 Artikelnummer03750-1L,03750-250ML,03750-5L,03750-6X1L
PartinummerM0330 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/03/2023 Artikelnummer03750-1L,03750-250ML,03750-5L,03750-6X1L
PartinummerL3350 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato30/03/2023 Artikelnummer03750-1L,03750-250ML,03750-5L,03750-6X1L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethylene glycol
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ethylenglycol, puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™ >