Få mere at vide
Ethylenglykol, puriss. P.A., Reag. Ph. eur., ≥99,5 %, Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15660690
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly flaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
5 L
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15660690 250 mL Poly flaske 250ml
15640690 1 L Poly flaske 1 L
15650690 2.5 L Polyflaske 2.5 L
15670690 5 L Poly flaske 5 L
15680690 6 x 1 L Poly flaske Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15660690 Leverandør Honeywell-Riedel-de Haen Leverandørnr. 03750250ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    296.00 DKK
    238.57 DKK / 250ml
    Spare 57.43 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Solstice har over 200 års historie med produktion af kemikalier med høj renhed
  • Det er det førende mærke, der tilbyder højrenhedsopløsningsmidler til dedikerede anvendelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol
pH Neutral
Smeltepunkt -12 °C
Navn note Reag. Ph. Eur.
Farve Farveløs
Tæthed 1,113 g/ml ved 25 °C
Mængde 250 mL
Eksplosionsgrænse 0.153
Flammepunkt 111 °C (231,8 °F)
Tændingspunkt 752 °F
Emballage Poly flaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks n20/D 1.431
Lineær formel HOCH2CH2OH
Damptryk 0,08 mmHg (20 °C)
FN nummer UN3082
Beilstein 505945
Kogepunkt 197 °C
Formel vægt 62,07 g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene glycol