Få mere at vide
Ethylenglycol, puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %, Honeywell™ Riedel-de Haen™
Artikelnummer. 15650690
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
6 x 1 L
Emballage:
Poly Bottle
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
5 L
Pakke med 6
Artikelnummer. 15650690
Brand: Honeywell Riedel-de Haën 037502.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,5 %
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
MDL nummer MFCD00002885
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethane-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol
pH Neutral
Smeltepunkt -12°C
Navn note Reag. Ph. Eur.
Farve Colorless
Tæthed 1.113g/mL at 25°C
Kogepunkt 197°C
Mængde 2.5 L
Eksplosionsgrænse 0.153
Flammepunkt 111°C (231.8°F)
Tændingspunkt 752°F
Emballage Poly Bottle
Fysisk form Liquid
Brydningsindeks n20/D 1.431
Lineær formel HOCH2CH2OH
Damptryk 0.08mmHg (20°C)
FN nummer UN3082
Beilstein 505945
Formel vægt 62.07g/mol
Procent renhed ≥99.5%
Grad puriss. p.a.