Få mere at vide
Ethylene glycol polymer average Mn 800, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol polymer average Mn 800 |
| CAS | 25322-68-3 |
| Molekylær formel | (C2H4O)nH2O |
| MDL nummer | MFCD00081839 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | NONE |