missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethylene Glycol-(OD)2, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene Glycol-O,O-D2 |
| CAS | 2219-52-5 |
| Molekylær formel | C2 D2 H4 O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,2-Ethanediol-d2 (9 CI), Ethylene glycol-d2 (6 CI, 7 CI, 8 CI), Ethylene glycol-O-d2, Ethylene Glycol-(OD)2, Ethylene glycol-O,O-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4 H,1-2H2/i3D,4 D |
| SMIL | [2 H]OCCO[2 H] |
| IUPAC navn | 1,2-dideuteriooxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 64.0802 |
| Formel vægt | 64.0493 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?