Få mere at vide
Ethylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraeddikesyre, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463097
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
Product Code. 11463097
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A16086.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380.35 g/mol
Ethylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraeddikesyre er et chelateringsmiddel, der bruges til fremstilling af komplekser, især for calciumioner, som hjælper med at bestemme calcium i nærvær af magnesium. Det kan bruges eksperimentelt til behandling af dyr med ceriumforgiftning. Det er nyttigt til adskillelse af thorium fra monazit. Det fungerer også som en buffer og bruges til proteinoprensning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylenglycol-O,O′ -bis(2-aminoethyl)-N,N,N′ ,N′ -tetraeddikesyre er et chelateringsmiddel, der bruges til fremstilling af komplekser, især for calciumioner, som hjælper med at bestemme calcium i nærvær af magnesium. Det kan bruges eksperimentelt til behandling af dyr med ceriumforgiftning. Det er nyttigt til adskillelse af thorium fra monazit. Det fungerer også som en buffer og bruges til proteinoprensning.
Opløselighed
Opløselig i 0,1 M natriumhydroxidopløsning. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, alkali, jordalkalimetal og mange reaktive organiske og uorganiske kemikalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-42-5
Molekylær formel C14H24N2O10
Molekylvægt (g/mol) 380.35
MDL nummer MFCD00004291
InChI nøgle DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Smeltepunkt ∼242°C (decomposition)
Mængde 250 g
Beilstein 1717370
Merck Index 14,3529
Opløselighedsinformation Soluble in 0.1M sodium hydroxide solution. Slightly soluble in water.
Formel vægt 380.35
Procent renhed 97%