Få mere at vide
Ethylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraeddikesyre, 97%
Artikelnummer. 11453097
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453097 50 g 50g
11443097 10 g 10g
11463097 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16086.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1392.30 DKK
    1134.65 DKK / 50g
    Spare 257.65 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380,35 g/mol
Ethylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraeddikesyre er et chelateringsmiddel, der bruges til fremstilling af komplekser, især for calciumioner, som hjælper med at bestemme calcium i nærvær af magnesium. Det kan bruges eksperimentelt til behandling af dyr med ceriumforgiftning. Det er nyttigt til adskillelse af thorium fra monazit. Det fungerer også som en buffer og bruges til proteinoprensning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethylenglycol-O,O′ -bis(2-aminoethyl)-N,N,N′ ,N′ -tetraeddikesyre er et chelateringsmiddel, der bruges til fremstilling af komplekser, især for calciumioner, som hjælper med at bestemme calcium i nærvær af magnesium. Det kan bruges eksperimentelt til behandling af dyr med ceriumforgiftning. Det er nyttigt til adskillelse af thorium fra monazit. Det fungerer også som en buffer og bruges til proteinoprensning.
Opløselighed
Opløselig i 0,1 M natriumhydroxidopløsning. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, alkali, jordalkalimetal og mange reaktive organiske og uorganiske kemikalier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-42-5
Molekylær formel C14H24N2O10
Molekylvægt (g/mol) 380.35
MDL nummer MFCD00004291
InChI nøgle DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Smeltepunkt ∼242 °C (dekomponering)
Mængde 50 g
Beilstein 1717370
Merck Index 14,3529
Opløselighedsinformation Opløselig i 0,1 M natriumhydroxidopløsning. Let opløselig i vand.
Formel vægt 380.35
Procent renhed 97%