Få mere at vide
Ethylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N',N'-tetraeddikesyre, 0,5M aq. soln., pH 8,0
Beskrivelse
Ethylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraeddikesyre er et chelateringsmiddel, der bruges til fremstilling af komplekser, især for calciumioner, som hjælper med at bestemme calcium i nærvær af magnesium. Det kan bruges eksperimentelt til behandling af dyr med ceriumforgiftning. Det er nyttigt til adskillelse af thorium fra monazit. Det fungerer også som en buffer og bruges til proteinoprensning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ethylenglycol-O,O′ -bis(2-aminoethyl)-N,N,N′ ,N′ -tetraeddikesyre er et chelateringsmiddel, der bruges til fremstilling af komplekser, især for calciumioner, som hjælper med at bestemme calcium i nærvær af magnesium. Det kan bruges eksperimentelt til behandling af dyr med ceriumforgiftning. Det er nyttigt til adskillelse af thorium fra monazit. Det fungerer også som en buffer og bruges til proteinoprensning.
Opløselighed
Blandbar med 0,1M natriumhydroxidopløsning.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, alkali, jordalkalimetal og mange reaktive organiske og uorganiske kemikalier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid |
| Farve | Farveløs |
| pH | 8.0 |
| Mængde | 50 mL |
| Opløselighedsinformation | Blandbar med 0,1 M natriumhydroxidopløsning. |
| Formel vægt | 380.35 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 0.5M aq. soln. |
| Fysisk form | Væske |