Få mere at vide
Ethylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraeddikesyre, 0,5 M aq. opløsning, pH 8,0, autoklaveret, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15425795
Skift visning
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425795 50 mL 50ml
1 options
Artikelnummer. 15425795 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61721.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    852.55 DKK
    718.65 DKK / 50ml
    Spare 133.90 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 67-42-5 | C14H24N2O10 | 380,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraacetic acid
Navn note autoklaveret
CAS 67-42-5
pH 8.0
Molekylær formel C14H24N2O10
MDL nummer MFCD00004291
Mængde 50 mL
Synonym egta, egtazic acid, gedta, ethylenebis oxyethylenenitrilo tetraacetic acid, ebonta, 6,9-dioxa-3,12-diazatetradecanedioic acid, 3,12-bis carboxymethyl, 1,2-bis 2-bis carboxymethyl amino ethoxy ethane, ethylene glycol tetraacetic acid, h4egta, egtazic acid usan:inn
InChI nøgle DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(COCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethoxy]ethoxy]ethyl-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 380.35
PubChem CID 6207
ChEBI CHEBI:30740
Formel vægt 380.35
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.5M aq. soln.
Fysisk form Væske