Få mere at vide
Ethylenglykolmonostearat, TRC
Artikelnummer. 30137555
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137555 250 mg
30133343 100 mg
17955075 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE917480250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-60-4
Molekylær formel C20 H40 O3
Molekylvægt (g/mol) 328.53
Synonym Stearic acid, 2-hydroxyethyl ester (6CI,7CI,8CI), Ethylene glycol, monostearate (8CI), 2-Hydroxyethyl stearate, Cutina EGMS, EGMS 70V, Emalex EG-M-S, Emcol ES 50, Emerest 2350, Empilan 2848, Ethylene glycol stearate, Glycol monostearate, Glycol stearate, Ivorit, Kessco EGMS, Kessco EGMS 70, Monthybase, Monthyle, Nikkol EGMS 70, Parastarin, Prodhybas N, Prodhybase ethyl, S 151, Sedetol, Stepan EGMS, Tegin EGMS-VA, Tego-stearate, Octadecanoic acid, 2-hydroxyethyl ester
IUPAC navn 2-hydroxyethyloktadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol Monostearate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h21H,2-19H2,1H3
Formel vægt 328.2977