Få mere at vide
Ethylene Glycol Monophenyl Ether, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15839450
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15839450 2.5 L 2.5 L
15829450 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15839450 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8072912500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 122-99-6
Specifications
Smeltepunkt 13°C
Tæthed 1.11 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 244°C to 250°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00002857
Mængde 2.5 L
Synonym Ethylene glycol monophenyl ether, 2-(Phenoxy)ethanol, Phenylcellosolve, Monophenyl glycol, Phenyl glycol, Ethylene glycol monophenyl ether
Molekylvægt (g/mol) 138.16