Få mere at vide
Ethylenglycol-monofenylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30316206
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30316206 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30316206 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC13328300100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phenoxyethanol
CAS 122-99-6
Analyt- eller komponentnavne Phenoxyethanol
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C8 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Phenoxyethanol, (2-Hydroxyethoxy)benzene, 1-Hydroxy-2-phenoxyethane, 2-Hydroxyethyl phenyl ether, 2-Phenoxyethanol, 2-Phenoxyethyl alcohol, Arosol, Dalpad A, Dowanol EP, Dowanol EPh, Emeressence 1160, Ethylene glycol monophenyl ether, Ethylene glycol phenyl ether, H 4644, Hisolve EPH, NSC 1864, Newpol EFP, PHE, PHE (alcohol), PHE-G, PHE-S, Phenova, Phenoxethol, Phenoxetol, Phenoxyethyl alcohol, Phenyl cellosolve, Plastilit DS 3431, Rokafenol F 1, Sepicide LD, beta-Hydroxyethyl phenyl ether, beta-Phenoxyethanol, beta-Phenoxyethyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
SMIL OCCOc1ccccc1
IUPAC navn 2-phenoxyethanol
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Mængde 100 mg
Formel vægt 138,0681 g/mol