missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethylene Glycol Monopalmitate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene Glycol Monopalmitate |
| CAS | 4219-49-2 |
| Molekylær formel | C18 H36 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ethylene Glycol Monohexadecanoate, 2-Hydroxyethyl Hexadecanoate, 2-Hydroxyethyl Palmitate, Palmitoylglycol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H36O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)21-17-16-19/h19H,2-17H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO |
| IUPAC navn | 2-hydroxyethyl hexadecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.48 |
| Formel vægt | 300.2664 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?