Få mere at vide
Ethylene Glycol, High Purity, Low Iron and Low Chloride, Greenfield
Artikelnummer. 30286179
Mængde:
4x1 Gallon
5 Gallon
Artikelnummer. 30286179
Brand: Pharmco 371000000PL05
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol, High Purity, Low Iron and Low Chloride
Kogepunkt 197.3°C
Mængde 5 Gallon
Emballage 5 Gallon Poly Pail