Få mere at vide
Ethylenglycol, høj renhed, lavt jern og lavt chloridindhold, Greenfield
Artikelnummer. 30286169
Skift visning
Mængde:
4x1 gal.
5 gal.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30286169 4x1 gal.
30286179 5 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30286169 Leverandør Pharmco Leverandørnr. 371000000CSGL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6642.60 DKK
    6552.05 DKK / 15.14 L
    Spare 90.55 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol, High Purity, Low Iron and Low Chloride
Mængde 4x1 gal.
Emballage 4x1 gal. kasse
Kogepunkt 197.3°C