Få mere at vide
Ethylenglycol, Fisher BioReagents™
Mængde:
1 L
4 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
Ethylenglycol
På grund af sin egenskab som frostvæske kan ethylenglycol bruges til opbevaring af enzymer ved lave temperaturer.
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene Glycol |
| pH | 5.5 to 7.5 |
| Smeltepunkt | -13°C |
| Farve | Farveløs |
| Oplysninger om nedbrydning | >500°C |
| Tæthed | 1.113g/cm³ |
| Kogepunkt | 196°C |
| Mængde | 1 L |
| Identifikation | Pass Test |
| Emballage | Glasflaske |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ethylene glycol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur