Få mere at vide
Ethylenglycol, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10011073
Skift visning
Mængde:
1 L
4 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10011073 1 L Glasflaske 1 L
10532595 4 L Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10011073 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP2301
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-08-2026
CAS: 107-21-1 | C2H6O2 | 62,068 g/mol
Ethylenglycol
På grund af sin egenskab som frostvæske kan ethylenglycol bruges til opbevaring af enzymer ved lave temperaturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-21-1
Molekylær formel C2H6O2
Molekylvægt (g/mol) 62.068
InChI nøgle LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
PubChem CID 174
ChEBI CHEBI:30742
IUPAC navn ethan-1,2-diol
SMIL C(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene Glycol
pH 5.5 to 7.5
Smeltepunkt -13°C
Farve Farveløs
Oplysninger om nedbrydning >500°C
Tæthed 1.113g/cm³
Mængde 1 L
Identifikation Pass Test
Emballage Glasflaske
Fysisk form Viskøs væske
Analyseprocentområde ≥99 %
Titrerbar syre 0.002mEq/g max.
Lineær formel HOCH2CH2OH
Damptryk 0.12mmHg at 20°C
Viskositet 21 cP at 20°C
Vand 0.5% max.
Merck Index 15, 3852
Kogepunkt 196°C
Formel vægt 62.06
Procent renhed ≥99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge