Få mere at vide
Ethylenglykoldimethylether, 99+%, ekstra rent, stabiliseret med BHT
Artikelnummer. 10696682 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10696682 1 L Glasflaske 1 L
10396550 500 mL Glasflaske 500ml
10606692 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10247752 25 L Metal tromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10696682 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 118450010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    995.00 DKK
    962.70 DKK / 1 L
    Spare 32.30 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol dimethyl ether
pH 6 til 7,5 (1:9)
Smeltepunkt -69,0 °C
Navn note Stabiliseret med BHT
CAS 128-37-0
Tæthed 0.8670g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt −6 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3785 til 1,3805
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.867
Lineær formel CH3OCH2CH2OCH3
Viskositet 1,1 mPa (20 °C)
Vand 0,1% maks. (K.F.)
Beilstein 01, 467
Fieser 01,267; 02,143; 16,229
Merck Index 15, 3245
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Kogepunkt 84,0 °C til 86,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: solulbe i kulbrinteopløsningsmidler, opløselige i ethanol, ethylether, acetone, kulstof, tetrachlor, benzen, dichloroethan
Formel vægt 90.12
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.