Få mere at vide
Ethylene glycol dimethyl ether, 99+%, extra pure, stabilized with BHT
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol dimethyl ether |
| pH | 6 to 7.5 (1:9) |
| Smeltepunkt | -69.0°C |
| Navn note | Stabilized with BHT |
| CAS | 128-37-0 |
| Tæthed | 0.8670g/mL |
| Kogepunkt | 84.0°C to 86.0°C |
| Mængde | 2.5 L |
| Flammepunkt | −6°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| A0454286 | Analysecertifikat | 31/01/2025 | 118450025, 118450010, 118450250, 118455000 |
| A0466238 | Analysecertifikat | 24/09/2024 | 118450025, 118450010, 118450250, 118455000 |
| A0454286 | Analysecertifikat | 25/08/2023 | 118450025, 118450010, 118450250, 118455000 |
| A0399541 | Analysecertifikat | 15/12/2022 | 118450025, 118450010, 118450250, 118455000 |
| A0399540 | Analysecertifikat | 15/12/2022 | 118450025, 118450010, 118450250, 118455000 |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylene glycol dimethyl ether
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .