Få mere at vide
Ethylenglycol-dimethylether, 99,5 %, ekstra tør over molekylær sigte, AcroSeal™, stabiliseret
Artikelnummer. 11994721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11994721 1 L 1 L
11904731 100 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11994721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442980010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3240.00 DKK
    2611.98 DKK / 1 L
    Spare 628.02 DKK
    19% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol dimethyl ether
Smeltepunkt -69,0 °C
CAS 110-71-4
Tæthed 0.8670g/mL
Mængde 1 L
Flammepunkt −6 °C
Brydningsindeks 1,3785 til 1,3805
Specifik vægtfylde 0.867
Lineær formel CH3OCH2CH2OCH3
Viskositet 1,1 mPa (20 °C)
Vand 0,005% maks.
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
Kogepunkt 84,0 °C til 86,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: solulbe i kulbrinteopløsningsmidler, opløselige i ethanol, ethylether, acetone, kulstof, tetrachlor, benzen, dichloroethan
Formel vægt 90.12
Procent renhed 99.5%
Grad Ekstra tør over molekylsigte
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethylene glycol dimethyl ether
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.