Få mere at vide
Ethylene Glycol Dimethacrylate, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16379247 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
16379247 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16379247 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S1954
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Ethylene glycol dimethacrylate97-90-51000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol dimethacrylate
Emballage 2mL Amber Prescored Glass Ampule
CAS 97-90-5, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylær formel C10H14O4
MDL nummer MFCD00008590
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
IUPAC navn 2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethyl 2-methylprop-2-enoate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 198.22
PubChem CID 7355
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:53436
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ETHYLENE GLYCOL DIMETHACRYLATE
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, ethylene dimethacrylate
Product intended for laboratory use only