Få mere at vide
Ethylene Glycol Dimethacrylate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15800651
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
15800651 250 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15800651 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8188470250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Stabilized with hydroquinone monomethyl ether for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 97-90-5
Smeltepunkt -20°C
Tæthed 1.05 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 240°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00008590
Mængde 250 mL
Synonym Ethylene glycol dimethacrylate, Ethylene dimethacrylate, Polyethylene glycol, Ethylene glycol dimethacrylate
Molekylvægt (g/mol) 198.22