Få mere at vide
Ethylenglycoldimethacrylat, 98%, stab. med 100 ppm 4-methoxyphenol
Beskrivelse
Ethylenglycoldimethacrylat bruges som en funktionel monomer til polymerer og som et tværbindingsmiddel mellem molekylkæderne af polymerer og elastomerer. Det bruges også i fri radikal copolymer tværbindingsreaktioner. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af hydroxyapatit- og polymethylmethacrylatkompositter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol dimethacrylate |
| Navn note | Stabiliseret med 100ppm 4-methoxyphenol |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.051 g/mL |
| Kogepunkt | 83 °C til 85 °C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Lineær formel | H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OCOC(CH3)=CH2 |
| Brydningsindeks | 1.454 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1776663 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Ethylene glycol dimethacrylate
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Hudsensibilisering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol dimethacrylate