Få mere at vide
Ethylenglycoldimethacrylat, 98%, stab. med 100 ppm 4-methoxyphenol
Artikelnummer. 11319658
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
4 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
4kg
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319658 50 g 50g
11329658 250 g 250g
11339658 1 kg 1kg
11349658 4 kg 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11319658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044151.18
 Begrænset vare
På lager
Krydsbindingsmonomer | CAS: 97-90-5 | C10H14O4 | 198,22 g/mol
Ethylenglycoldimethacrylat bruges som en funktionel monomer til polymerer og som et tværbindingsmiddel mellem molekylkæderne af polymerer og elastomerer. Det bruges også i fri radikal copolymer tværbindingsreaktioner. Det fungerer som et mellemprodukt i produktionen af hydroxyapatit- og polymethylmethacrylatkompositter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-90-5
Molekylær formel C10H14O4
Molekylvægt (g/mol) 198.22
MDL nummer MFCD00008590
InChI nøgle STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol dimethacrylate, ethylene dimethacrylate, glycol dimethacrylate, diglycol dimethacrylate, ethanediol dimethacrylate, ethylenedimethyacrylate, ethylene methacrylate, ethyldiol metacrylate, 1,2-bis methacryloyloxy ethane, ethylene glycol bis methacrylate
PubChem CID 7355
ChEBI CHEBI:53436
IUPAC navn 2-(2-methylprop-2-enoyloxy)ethyl-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol dimethacrylate
Navn note Stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.051 g/mL
Kogepunkt 83°C to 85°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lineær formel H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OCOC(CH3)=CH2
Brydningsindeks 1.454
Mængde 50 g
Beilstein 1776663
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 198.21
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske