Få mere at vide
Ethylene glycol diacetate, 99%
Artikelnummer. 10347930 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
Artikelnummer. 10347930
Brand: Thermo Scientific Acros 176220025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-55-7 | C6H10O4 | 146.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-55-7
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.14
MDL nummer MFCD00008718
InChI nøgle JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
PubChem CID 8121
IUPAC navn 2-acetyloxyethylacetat
SMIL CC(=O)OCCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol diacetate
Smeltepunkt -41°C
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 186°C to 187°C
Flammepunkt 82°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2CH2CH2O2CCH3
Brydningsindeks 1.4142 to 1.4162
Mængde 2.5 L
Beilstein 02, 142
Merck Index 15, 3853
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Solubility in water: 160g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene,miscible with ethanol and acetone
Viskositet 2.58 mm2/s (20°C)
Formel vægt 146.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske