Få mere at vide
Ethylenglykoldiacetat, 99%
Artikelnummer. 10022400 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10022400 500 mL Glasflaske 500ml
10347930 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10127353 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10022400 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 176225000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.44 DKK
    281.65 DKK / 500ml
    Spare 31.79 DKK
    10% Slukket
CAS: 111-55-7 | C6H10O4 | 146,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-55-7
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.14
MDL nummer MFCD00008718
InChI nøgle JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
PubChem CID 8121
IUPAC navn 2-acetyloxyethylacetat
SMIL CC(=O)OCCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol diacetate
Smeltepunkt -41 °C
Tæthed 1.1200g/mL
Kogepunkt 186 °C til 187 °C
Flammepunkt 82 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CO2CH2CH2O2CCH3
Brydningsindeks 1,4142 til 1,4162
Mængde 500 mL
Beilstein 02, 142
Merck Index 15, 3853
Specifik vægtfylde 1.12
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 160 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og benzen, blandeligt med ethanol og acetone
Viskositet 2,58 mm2/s (20 °C)
Formel vægt 146.14
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske