Få mere at vide
Ethylenglycoldiacetat, 97%
Descrizione
EGDA giver fremragende flydeegenskaber i bagende lakker og emaljer, og hvor der anvendes termoplastiske akrylharpikser. Det er også et godt opløsningsmiddel til celluloseholdige belægninger og kan bruges i nogle blæksystemer såsom silkeblæk. Det har fundet anvendelse som parfumefikseringsmiddel og har rapporteret anvendelser i vandbårne klæbemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Ethylene glycol diacetate |
| Smeltepunkt | -41 °C |
| Tæthed | 1.13 g/mL |
| Kogepunkt | 186 °C til 187 °C |
| Flammepunkt | 82 °C (181 °F) |
| Brydningsindeks | 1.4152 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1762308 |
| Merck Index | 14,3799 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (16,4% efter vægt) |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.