Få mere at vide
Ethylenglycoldiacetat, 97%
Artikelnummer. 15431737
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431737 100 g 100g
15441737 500 g 500g
15421737 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041910.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-55-7 | C6H10O4 | 146,142 g/mol
EGDA giver fremragende flydeegenskaber i bagende lakker og emaljer, og hvor der anvendes termoplastiske akrylharpikser. Det er også et godt opløsningsmiddel til celluloseholdige belægninger og kan bruges i nogle blæksystemer såsom silkeblæk. Det har fundet anvendelse som parfumefikseringsmiddel og har rapporteret anvendelser i vandbårne klæbemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-55-7
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.142
MDL nummer MFCD00008718
InChI nøgle JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
PubChem CID 8121
IUPAC navn 2-acetyloxyethylacetat
SMIL CC(=O)OCCOC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol diacetate
Smeltepunkt -41 °C
Tæthed 1.13 g/mL
Kogepunkt 186 °C til 187 °C
Flammepunkt 82 °C (181 °F)
Brydningsindeks 1.4152
Mængde 100 g
Beilstein 1762308
Merck Index 14,3799
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (16,4% efter vægt)
Formel vægt 146.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske