Få mere at vide
Ethylenglycoldiacetat, 97%
Artikelnummer. 15421737
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421737 2500 g 2500g
15431737 100 g 100g
15441737 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15421737 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 041910.0E
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 111-55-7 | C6H10O4 | 146,142 g/mol
EGDA giver fremragende flydeegenskaber i bagende lakker og emaljer, og hvor der anvendes termoplastiske akrylharpikser. Det er også et godt opløsningsmiddel til celluloseholdige belægninger og kan bruges i nogle blæksystemer såsom silkeblæk. Det har fundet anvendelse som parfumefikseringsmiddel og har rapporteret anvendelser i vandbårne klæbemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 111-55-7
Molekylær formel C6H10O4
Molekylvægt (g/mol) 146.142
MDL nummer MFCD00008718
InChI nøgle JTXMVXSTHSMVQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylene glycol diacetate, 1,2-diacetoxyethane, glycol diacetate, ethylene diacetate, ethanediol diacetate, 1,2-ethanediol, diacetate, 1,2-ethanediol diacetate, ethylene glycol, diacetate, ethylene diethanoate, aptex donor h-plus
PubChem CID 8121
IUPAC navn 2-acetyloxyethylacetat
SMIL CC(=O)OCCOC(=O)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethylene glycol diacetate
Smeltepunkt -41 °C
Tæthed 1.13 g/mL
Kogepunkt 186 °C til 187 °C
Flammepunkt 82 °C (181 °F)
Brydningsindeks 1.4152
Mængde 2500 g
Beilstein 1762308
Merck Index 14,3799
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (16,4% efter vægt)
Formel vægt 146.14
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske