Artikelnummer. 15421807
Artikelnummer.
Mængde
unitSize
15421807
1 g
1g
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
15421807
Leverandør
Alfa Aesar™
Leverandørnr.
042287.03
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Ethylene glycol-d6
Fysisk form
Liquid
Navn note
Isotopic
Tæthed
1.189g/mL
Flammepunkt
111°C (232°F)
Lugt
Odorless
Mængde
1 g
CAS
15054-86-1
Kogepunkt
86°C to 87°C (8mmHg)
Molekylær formel
C2H6O2
MDL nummer
MFCD00078666
Synonym
ethylene glycol-d6, 1,1,2,2-2h4 ethane-1,2-2h2 diol, 1,2-ethane-1,1,2,2-d4-diol-d2, 2 h? ethane-1,2-di 2 h ol, ethylen-d4 glycol-d2, ethylene glycol d6, ethylene glycol-d6, 98 atom % d, ethylene glycol-d6 >99.0 atom % d
InChI nøgle
LYCAIKOWRPUZTN-UFSLNRCZSA-N
SMIL
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])O[2H]
IUPAC navn
(²H₄)ethane-1,2-di(²H)ol
Molekylvægt (g/mol)
68.11
PubChem CID
2733139
Formel vægt
68.02
Procent renhed
99.7%
Vis mere
Vis mindre
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?